Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ PVDF Membranes: Sheets
Ideal for Western blotting applications where stripping and reprobing are necessary
107.12€ - 509.00€
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Formato | Quantità | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Formato | Quantità | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15279834
|
Cytiva
10600057 |
20 x 20 cm | Sheet | 25/Pk. | Hybond P |
509.00€
25 fogli |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15289834
|
Cytiva
10600058 |
20 x 20 cm | Sheet | 10/Pk. | Hybond P |
314.00€
10 fogli |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15219874
|
Cytiva
10600101 |
8 x 9 cm | Sheet | 25/Pk. | Hybond P |
152.00€
25 fogli |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15299884
|
Cytiva
10600060 |
20 x 20 cm | Sheet | 10/Pk. | Hybond LFP |
362.00€
10 fogli |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15229894
|
Cytiva
10600102 |
8 x 9 cm | Sheet | 25/Pk. | Hybond LFP |
204.00€
25 fogli |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15229864
|
Cytiva
10600089 |
10 x 10 cm | Sheet | 10/Pk. | Hybond P |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15229824
|
Cytiva
10600039 |
26 x 60 cm | Sheet | 5/Pk. | Hybond P |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15289884
|
Cytiva
10600040 |
26.5 x 60 cm | Sheets (LFP) | 5/Pk. | Hybond LFP |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15299834
|
Cytiva
10600061 |
20 x 20 cm | Sheets (Seq) | 10/Pk. | Hybond SEQ |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15219864
|
Cytiva
10600088 |
10 x 10 cm | Sheet | 25/Pk. | Hybond P |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Individual sheets.
- Hydrophobic PVDF membranes
- Small pore size eliminates blow-through and increases protein binding over a wide range of molecular weights
Amersham Hybond 0.2μm
- Compatible with a range of solvents used for rapid destaining
- Specifically designed for protein sequencing applications and solid phase amino acid analysis
- Offers excellent blotting for proteins Mr<20,000
- Specifically optimized for fluorescence detection in Western blotting applications
- Provides low background fluorescence, resulting in high sensitivity
Specifica
PVDF |