Learn More
Cytiva Amersham™ Hybond™ PVDF Western Blotting Sandwiches
Precut, preassembled PVDF membrane and filter paper sandwiches make Western blotting easier
165.00€ - 171.00€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) | 8 cm |
---|---|
Larghezza (sistema metrico) | 9 cm |
Quantità | 10/Pk. |
Formato | Sandwich |
Dimensione del poro | 0.2 μm |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15259884
|
Cytiva
10600122 |
Amersham Hybond P Sandwich 0.2 um PVDF + 3MM Chr Paper |
165.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15239894
|
Cytiva
10600123 |
Amersham Hybond LFP Sandwich 0.2um PVDF + 3MM Chr Paper |
171.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Preassembled with two Whatman™ medium thickness 3MM Chr (0.34mm) filter papers to simplify set up
- Fit most precase gel formats
Specifica
8 cm | |
10/Pk. | |
0.2 μm |
9 cm | |
Sandwich |