Learn More
Cytiva Cassetta per autoradiografia Amersham™ Hypercassette™
Cassette per autoradiografia solide e resistenti ai chip per esposizioni controllate di luce a temperature inferiori a -70°C
Marca:  Cytiva RPN11649
Codice prodotto. 10734997
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Amersham Hypercassette autoradiography cassettes are constructed from strong aluminum and designed for the toughest demands of life science research. Deep cassettes are 1.5cm in depth, allowing them to accommodate thicker samples. A choice of Hypercassette colors enables color coding of work.
  • Provide maximum contact between film and sample
  • Nonporous pad gives a wipe clean surface, ensuring minimum contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Amersham hypercssette autoradiography cassettes are designed to survive the toughest demands of research in the life sciences.
8 in.
10 in.
Alluminio
Esposizioni controllate di luce a temperature inferiori a -70 °C
8 x 10 pollici (203.2 x 254 mm)
203.2 mm
254 mm
Incolore