Learn More
Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL
Da utilizzare con tutti i sistemi chemiluminescenti a luce blu e verde. Cytiva Amersham™ Hyperfilm™ ECL è realizzata su base trasparente rivestita in entrambi i lati di emulsione fotografica protetta da uno strato antigraffio.
265.00€ - 628.00€
Specifica
Product Type | Amersham Hyperfilm ECL |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Tutti i sistemi di chemiluminescenza a luce blu e verde, rilevamento della chemiluminescenza nei western, southern e northern blot |
Requisiti di stoccaggio | 4 °C |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10534205
|
Cytiva
28-9068-37 |
7.1 x 9.5 pollici (18 x 24 cm) | 100 fogli/scatola |
496.00€
100 fogli |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10752067
|
Cytiva
28-9068-35 |
12.7 x 17.8 cm (5 x 7 in.) | 50 fogli/scatola |
265.00€
50 fogli |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10479214
|
Cytiva
28-9068-38 |
20.3 x 25.4 cm (8 x 10 in.) | 50 fogli/scatola |
443.00€
50 fogli |
Spedizione stimata: 25-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10607665
|
Cytiva
28-9068-36 |
7.1 x 9.5 pollici (18 x 24 cm) | 50 fogli/scatola |
304.00€
50 fogli |
Spedizione stimata: 26-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10075224
|
Cytiva
28-9068-39 |
20.3 x 25.4 cm (8 x 10 in.) | 100 fogli/scatola |
628.00€
100 fogli |
Spedizione stimata: 24-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Alta sensibilità per basse concentrazioni di acido nucleico e target di proteine.
- Ottimizzato per l'utilizzo in tutti i sistemi di chemioluminescenza a luce blu e verde.
- Sfondo chiaro per un eccellente contrasto e una migliore risoluzione delle bande.
- Immagini di qualità da pubblicazione.
- Facile da leggere.
- Facile da usare.
Specifica
Amersham Hyperfilm ECL | |
Tutti i sistemi di chemiluminescenza a luce blu e verde, rilevamento della chemiluminescenza nei western, southern e northern blot | |
4 °C |