Learn More
Cytiva Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran™ NC: Fogli
Use for Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose Membranes: Sheets offer excellent sensitivity, resolution, and low background.
Marca:  Cytiva 10600095
Codice prodotto. 15269864
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use for Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose Membranes: Sheets offer excellent sensitivity, resolution, and low background.
Individual sheets.
  • 100% pure nitrocellulose
  • High affinity for proteins
  • Blocking ability
  • Compatible with a range of detection methods, including chemiluminescent, chromogenic, and fluorescent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
8 cm
Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods
Sheet
9 cm
25/Pk.
0.1 μm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Amersham Protran
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.