Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose Western Blotting Sandwiches
Convenient, precut, preassembled Protran NC Nitrocellulose membrane and filter paper sandwiches
Marca: Cytiva 10600116
173.91 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21973" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Preassembled with two Whatman™ medium thickness 3MM Chr (0.34mm) filter papers to simplify set up
- Fit most precase gel formats
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
8 cm | |
Pack of 10 | |
0.1 μm |
9 cm | |
Sandwich |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Pericolo||
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
- Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose