Learn More
Cytiva Membrane in nitrocellulosa Amersham™ Protran™ Supported NC: Rotoli
Per un solido blotting di proteine. Membrane in nitrocellulosa Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ Supported NC: i rotoli offrono risoluzione e sensibilità eccellenti e basso background.
259.00€ - 468.00€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) | 4 m |
---|---|
Quantità | Confezioni singole |
Formato | Rotolo |
Materiale | Nitrocellulosa, poliestere inerte |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15220033
|
Cytiva
10600016 |
4 m | 30 cm | 0,45 μm | Confezioni singole |
430.00€
0.60kg |
Spedizione stimata: 26-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15289804
|
Cytiva
10600015 |
4 m | 30 cm | 0.2 um | Ciascuno |
468.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 26-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15299804
|
Cytiva
10600017 |
4 m | 20 cm | 0.2 μm | Each |
365.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15209814
|
Cytiva
10600018 |
4 m | 20 cm | 0.45 um | Ciascuno |
317.00€
1 rotolo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||
15229814
|
Cytiva
10600020 |
4 m | 15 cm | 0.45 μm | Each |
259.00€
1 rotolo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15219814
|
Cytiva
10600019 |
4 m | 15 cm | 0.2 μm | Each |
289.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 26-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Description
Use for robust protein blotting. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Protran™ Supported NC Nitrocellulose Membranes: Rolls offer excellent sensitivity, resolution, and low background.
Dispenser in rotoli.
- Le membrane sono costituite da nitrocellulosa sostenuta da un materiale non tessuto in poliestere inerte all’interno
- Il supporto non influenza le condizioni di trasferimento o i risultati
Specifications
4 m | |
Confezioni singole | |
Rotolo | |
Nitrocellulosa, poliestere inerte |
Safety and Handling
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- Attenzione
Hazard Category
- Solido infiammabile Categoria 2
Hazard Statement
- H228-Solido infiammabile.
Precautionary Statement
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contiene: Nitrocellulose