Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ Supported NC Nitrocellulose Western Blotting Sandwiches
Easy-to-use, precut, preassembled PVDF membrane and filter paper sandwiches
165.00€ - 179.00€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) | 8 cm |
---|---|
Larghezza (sistema metrico) | 9 cm |
Quantità | Pack of 10 |
Formato | Sandwich |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15239884
|
Cytiva
10600119 |
8 cm | 9 cm | 0.45 μm |
165.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15249884
|
Cytiva
10600120 |
8 cm | 9 cm | 0.2 μm |
179.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Preassembled with two Whatman™ medium thickness 3MM Chr (0.34mm) filter papers to simplify set up
- Fit most precase gel formats
Specifica
8 cm | |
9 cm | |
Pack of 10 | |
Sandwich |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Pericolo||
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
- Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose