Learn More
Cytiva Amersham™ Reinforced Nitrocellulose Blotting Membrane
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Dimensione della confezione:
10 fogli
Descrizione
- Low background and excellent signal-to-noise ratios.
- Compatible with a variety of labeling and detection systems.
- High binding capacity.
- Suitable for proteins of a wide range of molecular weights.
- Proprietary nitrocellulose formula gives a long shelf life of bound proteins.
- Available in popular precut sizes for your application.
Specifica
Specifica
| Product Type | Blotting Membrane |
| Tipo di campione | Protein |
| Quantità | 1 Each |
| Da utilizzare con (applicazione) | For western, southern and northern blotting applications |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- ||Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose