Learn More
Cytiva Streptavidina-enzima coniugati Amersham™
Codice prodotto. p-3676731 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2 mL
100 ml
Dimensione della confezione:
100µL
2mL
Codice prodotto. 10320455
Marca: Cytiva RPN12312ML
Streptavidin conjugated to reporter enzyme molecules for use in blotting and in situ hybridization applications
  • High specificity reagents
  • Conjugation achieved using the periodate coupling method described by Nakane and co-workers
  • Sold on the basis of titer in an ELISA and performance in a western blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for use in ECL™, western blotting ,ELISA, immunocytochemistry
Include 2mL of Phosphate Buffered Saline (0.1M Sodium Phosphate, 0.1M Sodium Chloride, pH 7.4) containing 1%(w/v) Bovine Serum Albumin and an antimicrobial agent
Quantità 2 mL
compliance-icons
Avvertenza
  • ||Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: reaction mass of: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin3-one ¢EC no. 247-500-7! and 2-methyl-2H-isothiazol