Learn More
Merck Amicon™ Stirred Cell Seal Kits
Use with solutions up to 10% macrosolute concentration. Amicon™ Stirred Cell Seal Kit includes 3 silicone gaskets and O-rings. The Amicon stirred cell model provides high flow rates and is capable of rapid concentration or salt removal / concentration in the same unit.
193.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Silicone |
Da utilizzare con (applicazione) | Protein desalting, purification and concentration |
Quantità | 3 Ea. gaskets and O-rings |
Tipo | Ultrafiltration Equipment |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Diametro filtro (sistema metrico) | Area di filtraggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Diametro filtro (sistema metrico) | Area di filtraggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15897364
|
Merck
UFSC400SL |
400 mL | 76 mm (filter) | 41.8 cm2 |
193.00€
400mL |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Amicon™ Stirred Cell Seal Kit (3 each o-ring and gasket)Specifica
Autoclavable | |
Protein desalting, purification and concentration | |
Ultrafiltration Equipment |
Silicone | |
3 Ea. gaskets and O-rings |