Learn More
Merck Amicon™ Ultra-15 Centrifugal Filter Units
Achieve both high sample recovery and fast sample processing. EMD Amicon™ Ultra Centrifugal Filter Units feature regenerated cellulose membranes that are ideal for protein & nucleic acid purification, concentration and desalting.
193.00€ - 1955.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Materiale (membrana) | Cellulosa rigenerata Ultracel-PL a recupero elevato |
Sterilità | Non-sterile |
Area di filtraggio | 7.6 cm2 |
Da utilizzare con (applicazione) | Purificazione, concentrazione e desalinizzazione di proteine |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | MWCO | Volume (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | MWCO | Volume (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10705884
|
Merck
UFC900308 |
35 mm | 3,000 d | 15 ml | 8/conf. |
194.00€
pezzi 8 |
N/A | ||
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
|
10092423
|
Merck
UFC900396 |
35 mm | 3,000 d | 15 ml | 96/conf. |
1925.00€
pezzi 96 |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|
10608072
|
Merck
UFC901008 |
22.7 mm | 10,000 d | 15 ml | 8/conf. |
193.00€
pezzi 8 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10781543
|
Merck
UFC901024 |
22.7 mm | 10,000 d | 15 ml | 24/confezione |
510.00€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10026941
|
Merck
UFC901096 |
22.7 mm | 10,000 d | 15 ml | 96/conf. |
1925.00€
pezzi 96 |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10581342
|
Merck
UFC903008 |
22.7 mm | 30,000 d | 15 ml | 8/conf. |
194.00€
pezzi 8 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10311882
|
Merck
UFC903024 |
29.6 mm | 30,000 d | 15 ml | 24/confezione |
510.00€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10036941
|
Merck
UFC903096 |
22.7 mm | 30,000 d | 15 ml | 96/conf. |
1925.00€
pezzi 96 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10550443
|
Merck
UFC905008 |
29.7 mm | 50,000 d | 15 ml | 8/conf. |
193.00€
pezzi 8 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10413892
|
Merck
UFC905096 |
29.7 mm | 50,000 d | 15 ml | 96/conf. |
1955.00€
pezzi 96 |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10188431
|
Merck
UFC910024 |
22.7 mm | 100,000 d | 15 ml | 24/confezione |
477.00€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10447871
|
Merck
UFC910096 |
29.7 mm | 100,000 d | 15 ml | 96/conf. |
1925.00€
pezzi 96 |
N/A | ||
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
|
10403892
|
Merck
UFC900324 |
29.6 mm | 3,000 d | 15 ml | 24/confezione |
510.00€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|
10250482
|
Merck
UFC910008 |
29.6 mm | 100,000 d | 15 ml | 8/conf. |
194.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10661043
|
Merck
UFC905024 |
22.7 mm | 50,000 d | 15 ml | 24/confezione |
510.00€
pezzi 24 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Achieve both high sample recovery and fast sample processing. EMD Amicon™ Ultra Centrifugal Filter Units feature regenerated cellulose membranes that are ideal for protein & nucleic acid purification, concentration and desalting.
- High-recovery Ultracel™-PL regenerated cellulose membranes with MWCOs of 3, 10, 30, 50 or 100kDa
- Vertical membrane reduces polarization for ultrafast spin times (as little as 10 to 15 min.)
- Heat-sealed membrane eliminates possibility of downstream extractables
- Universal rotor compatibility
- High retentate recovery of >90%
- High concentration factors of 80- to 100-fold (minimum final concentrate volume: 200μL)
- Easy sample monitoring due to translucent housing and volume gradations
- Direct pipetter sample access eliminates processing step to recover concentrate
- Concentration of biological samples containing antigens, antibodies, enzymes, nucleic acids, or microorganisms
- Purification of macromolecular components found in tissue culture extracts or cell lysates
- Concentration of dilute or prepurified proteins from column eluents
- Desalting and buffer exchange
Specifica
Single-use | |
Non-sterile | |
Purificazione, concentrazione e desalinizzazione di proteine | |
Due provette da microcentrifuga | |
15 ml | |
22.7 mm |
Cellulosa rigenerata Ultracel-PL a recupero elevato | |
7.6 cm2 | |
Copolimero dello stirene; butadiene | |
Centrifugal Filters | |
121 mm |