Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amido Black 10B, Electrophoresis Reagent
49.20€ - 163.00€
Identificatori chimici
CAS | 1064-48-8 |
---|---|
Formula molecolare | C22H14N6Na2O9S2 |
Molecular Weight (g/mol) | 616.487 |
Numero MDL | MFCD00004017 |
InChI Key | HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | C.I. 20470,Naphthalene Black 10B |
PubChem CID | 44134531 |
IUPAC Name | disodium;4-amino-3-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15468299
|
Thermo Scientific Chemicals
J66798.14 |
25 g | Plastic bottle |
49.20€
25g |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15478299
|
Thermo Scientific Chemicals
J66798.22 |
100 g | Glass bottle |
163.00€
100g |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Used to stain proteins in polyacrylamide gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
1064-48-8 | |
616.487 | |
HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L | |
44134531 | |
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
C22H14N6Na2O9S2 | |
MFCD00004017 | |
C.I. 20470,Naphthalene Black 10B | |
disodium;4-amino-3-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate |
Specifica
Amido Black 10B | |
C22H14N6Na2O9S2 | |
5374263 | |
HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L | |
disodium;4-amino-3-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate | |
44134531 | |
Hygroscopic |
1064-48-8 | |
MFCD00004017 | |
C.I. 20470,Naphthalene Black 10B | |
C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
616.487 | |
616.49 | |
Powder |
Sicurezza e movimentazione
P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P314-P332+P313-P362-P501c
H315-H317-H319-H335-H372-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 213-903-1
missing translation for 'rtecsNumber' : QJ6196000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Amido Black 10B
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: C.I. Acid black 1
RUO – Research Use Only