Learn More
Macherey-Nagel™ Amino Phases Polygosil™
Marca: Macherey-Nagel™ 711370.100
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Specifica
10 μm | |
Liquid Chromatography | |
Polygosil NH2 Phases |
60 Å | |
100 g |