Learn More
Ammonia, 2M in methanol, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11496140
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1000 mL
Ammonia, 2M in methanol is used as a solvent in organic reactions and as a mobile phase in thin layer chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-41-7
Formula molecolare H3N
Molecular Weight (g/mol) 17.03
Numero MDL MFCD00011418
InChI Key QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
IUPAC Name azane
SMILES N
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonia
Formula lineare NH3
Numero UN UN2924
Concentrazione 2M in methanol
Densità 0.787
Indice di Merck 14,492
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 17.03
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 6°C (43°F)
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonia, 2M in methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: methanol, ammonia