Learn More
Ammonia, ca. 7N solution in methanol
Codice prodotto. p-3734403 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in vetro
Glass Bottle
Plastic Can
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
25mL
Codice prodotto. 10696332
Marca: Thermo Scientific Acros 133710250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Ammoniaca, H3N, numero CAS 7664-41-7, 67-56-1, am-fol, ammonia, ammoniaca anidra, ammoniaca, anidra, ammonia gas, ammoniak, ammoniakgas, anhydrous ammonia, nitro-sil, sali di ammoniaca, 2,5 l, CHEBI:16134, da incolore a giallo, da 6,0 a 7,5 N, 0,7700 g/ml, 05,15, 14 °C, 17,03, avvertenza GHS: Pericolo
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonia
Colore Colorless to Yellow
Nota nome ca. 7N Solution in Methanol
CAS 7664-41-7, 67-56-1
Formula molecolare H3N
Formula lineare NH3
Concentrazione 6.0 to 7.5N
Numero MDL MFCD00011418
Fieser 05,15
Densità 0.7700g/mL
Indice di Merck 15, 488
Sinonimo ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
InChI Key QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Quantità 25 mL
SMILES N
IUPAC Name azano
Molecular Weight (g/mol) 17.03
Punto d'infiammabilità 14°C
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
Peso formulazione 17.03
Imballaggio Glass Bottle
Gravità specifica 0.77
Forma fisica Liquid