Learn More
Ammonia Dilute R2 According to European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
BIOPHARMA
High-purity, stable product for European Pharmacopeia applications.
Marca:  Reagecon 1004703
Codice prodotto. 11414669
  • 50.00€ / 1L
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • European Pharmacopoeia Reagent, Solution
  • NIST traceable
  • High purity
  • Accurate, stable and reproducible
  • Stability is proven (either opened or unopened) for the shelf life of this product.
  • Developed and tested for European Pharmacopoeia (EP) applications.
  • For preparation of other reagents (4.1.1), use in identification reactions of ions and functional groups (2.3.1) and used as a reagent in the performance of tests outlined in several EP monographs.
Specifica
Specifica
EP Testing
1 L
Amber Glass Winchester Bottle GL45
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ammonia