Learn More
Ammonia Solution, Chem Lab™
Click to view available options
Quantità:
5 L
Specifica
Specifica
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 38°C |
Punto di fusione | -57°C |
Composizione | 250 g NH3 / kg |
Densità | 0.91g/mL |
Informazioni di solubilità | Water Soluble |
Odore | Odorless |
pH | >10 |
Quantità | 5 L |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonia 25 weight % solution p.
- Pericolo
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Ammonia