Learn More
Ammonia Solution, 20%, Certified AR for Analysis, d=0.92, Fisher Chemical™
28.65 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22914" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22914" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Specifica
pH | 13.6 |
Colore | Incolore |
Quantità | 1 L |
Imballaggio | Flacone in vetro color ambra |
Densità vapore | 0.59 |
Pressione del vapore | 500 hPa 50 |
Forma fisica | Liquido |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonia solution 20/22%
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Ammonium hydroxide