Learn More
Ammonium Acetate, Optima™ LC/MS Grade, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11317490
Click to view available options
50g
Ammonium Acetate, Optima LC/MS Grade, Fisher Chemical, CAS: 631-61-8, White, Melting Point: 114 deg.C, Molecular Formula: C2H7NO2, pH: 7, Quantity: 50g, Formula Weight: 77.08g/mol, MDL Number: 13066, Physical Form: Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punto di fusione 114°C
CAS 631-61-8
Colore White
pH 7
Forma fisica Solid
Quantità 50 g
Formula molecolare C2H7NO2
Numero MDL 13066
InChI Key USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].CC([O-])=O
IUPAC Name ammonium acetate
Molecular Weight (g/mol) 77.08
Peso formulazione 77.08g/mol