Learn More
Ammonium Chloride, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11473713
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Identificatori chimici
CAS 12125-02-9
Formula molecolare ClH4N
Molecular Weight (g/mol) 53.49
Numero MDL MFCD00011420
InChI Key NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name amine hydrochloride
SMILES N.Cl
Specifica
Punto di fusione 340°C
Colore White
pH 5
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 53.49g/mol
Imballaggio Plastic powder jar
Pressione del vapore 1.3mbar 160
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.