Learn More
Hach Lange™ Ammonium Cuvette Tests
Marca:  Hach Lange™ LCK303
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Codice prodotto. 10000814
  • 210.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1
2 to 47mg/L NH4-N
Indophenol Blue
25
2°C to 8°C
Ammonium Cuvette Test
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Ammonium, Sample cuvette
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium salicylate, Sodium hydroxide; caustic soda