Learn More
Ammonium Fluoride, ≥98.0% (F), Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15695740 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
50g
Codice prodotto. 15695740
Brand: Honeywell-Fluka 5248150G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Eluent additive for LC-MS
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Ammonium fluoride
Nota nome Eluent additive for LC-MS
CAS 12125-01-8
Colore Colorless
pH ∼6 (at 20°C)
Forma fisica Solid
Quantità 50 g
Formula molecolare FH4N
Formula lineare NH4F
Numero MDL MFCD00011423
Numero UN UN2505
InChI Key LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.F
IUPAC Name amine hydrofluoride
Molecular Weight (g/mol) 37.04
Peso formulazione 37.04g/mol
Percent Purity ≥98.0% (F)
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità ∽ 1.01g/cu.cm at 20°C
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium fluoride
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
Precautionary Statement
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: ammonium fluoride