Learn More
Ammonium formate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic bottle
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Ammonium formate |
Punto di fusione | 115.0°C to 120.0°C |
Colore | White |
Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
Quantità | 250 g |
Intervallo percentuale saggio | 99% |
Formula lineare | HCO2NH4 |
Beilstein | 02,8 |
Fieser | 01,38; 13,230; 15,13 |
Indice di Merck | 15,52 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium formate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.