Learn More
Ammonium formate, for LC-MS, Honeywell™
Codice prodotto. 15635830 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
Codice prodotto. 15635830
Marca: Honeywell-Fluka 5567450G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Eluent additive for LC-MS
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium formate
CAS 540-69-2
Quantità 50 g
Formula molecolare CH5NO2
Formula lineare HCO2NH4
Numero MDL MFCD00013103
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3625095
Sinonimo ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
InChI Key VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
IUPAC Name azanium;formate
Molecular Weight (g/mol) 63.056
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
Peso formulazione 63.06g/mol
Percent Purity ≥99% (calculated on dry substance, NT)
Densità 1.26g/mL at 25°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium formate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ammonium formate