Learn More
Ammonium Formate, Optima™ LC/MS Grade, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11377490
Click to view available options
50g
CH5NO2, CAS Number-540-69-2, 50g, White, 63.06g/mol, 115 deg.C, 13103, 6.0 to 7.0, Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punto di fusione 115°C
CAS 540-69-2
Colore White
pH 6.0 to 7.0
Forma fisica Solid
Quantità 50 g
Formula molecolare CH5NO2
Numero MDL 13103
InChI Key VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OC=O
IUPAC Name formic acid amine
Molecular Weight (g/mol) 63.06
Peso formulazione 63.06g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium formate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.