Learn More
Ammonium Hydrogen Difluoride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12327133
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Identificatori chimici
CAS 1341-49-7
Formula molecolare F2H5N
Molecular Weight (g/mol) 57.04
Numero MDL MFCD00012018
InChI Key KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name ammonium hydrogen difluoride
SMILES N.F.F
Specifica
Punti di ebollizione 230°C
Punto di fusione 125°C
Colore Bianco
pH 3.5
Forma fisica Solido
Quantità 500 g
Peso formulazione 57.04g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 1 hPa at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium hydrogen difluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.