Learn More
Ammonium Hydroxide, 20%, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10636811 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
490mL
Codice prodotto. 10636811
Marca: Avantor J.T.Baker 4807.0490
Specifica
Punti di ebollizione 100°C
Materiale o nome chimico Ammonium Hydroxide
Punto di fusione 0°C
CAS 1336-21-6
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Formula molecolare H5NO
Numero MDL MFCD00066650
Numero UN 2672
Sinonimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
IUPAC Name azano; idrossido
Molecular Weight (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Peso formulazione 1336-21-6
Percent Purity 20%
Odore Like ammoniac
Densità 1g/cm3
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ammonium hydroxide