Learn More
Ammonium hydroxide solution, Eluent additive for LC-MS, ≥25% in H2O, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15628410
Click to view available options
Quantità:
100 mL
10 x 1 mL
Imballaggio:
Ampoule
Glass Bottle
Polybottle
Eluent additive for LC-MS,≥25% in H2O
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1336-21-6, 7732-18-5
Formula molecolare H5NO
Molecular Weight (g/mol) 35.05
Numero MDL MFCD00066650
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Specifications
Materiale o nome chimico Ammonium hydroxide solution
Nota nome Eluent additive for LC-MS, ≥25% in H2O
Punti di ebollizione 24°C
CAS min. % ≥70.0000%, ≥20.0000%
CAS max % <90.0000%, <30.0000%
Formula lineare NH4OH
Numero UN UN2672
Beilstein 3587154
Densità 0.9 g/mL at 25 °C(lit.)
Quantità 10 x 1 mL
IUPAC Name azanium;hydroxide
Limite di esplosione 0.27
Peso formulazione 35.05
Percent Purity >25%
Grado LC-MS
Imballaggio Ampoule
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium hydroxide solution
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ammonia, aqueous solution