Learn More
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, 99+%, for analysis
Codice prodotto. 10762241 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
25g
25kg
500g
5kg
Codice prodotto. 10762241
Marca: Thermo Scientific Acros 201370250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7783-85-9 | FeH20N2O14S2 | 392.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-85-9
Formula molecolare FeH20N2O14S2
Molecular Weight (g/mol) 392.13
Numero MDL MFCD00150530
InChI Key MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Ferrous ammonium sulfate, Mohr's salt
IUPAC Name λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
Punto di fusione 100.0°C
Colore Green
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O
Indice di Merck 15, 518
Informazioni di solubilità Solubility in water: 269g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Peso formulazione 392.14
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Attenzione
Clasificación
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado