Learn More
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate, 99+%, for analysis
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Unit Size:
1kg
25g
25kg
500g
5kg
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate |
| Punto di fusione | 100.0°C |
| Colore | Green |
| Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Quantità | 25 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Formula lineare | (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O |
| Indice di Merck | 15, 518 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 269g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
| Peso formulazione | 392.14 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.