Learn More
Ammonium sulphate, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Catalog Number 13553840
85.36 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
1 kg
Meets ACS Specifications
Punto di fusione 336°C to 339°C
CAS 7783-20-2
pH 5.0 to 6.0 (5% Solution at 25°C)
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio min. 99.0%
Formula molecolare H8N2O4S
Numero MDL MFCD00003391
Sinonimo Diammonium sulphate , Sulfuric acid diammonium salt
InChI Key BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
IUPAC Name sulfuric acid diamine
Molecular Weight (g/mol) 132.13
Imballaggio Plastic bottle for solids
Residuo dopo la combustione max. 0.005%
Densità 1.78 g/cm³ (20°C)