Learn More
R&DSystems™ Amphotericin B (Fungizone)
Codice prodotto. 18431500
Click to view available options
Quantità:
20 mL
Dimensione della confezione:
20mL
Codice prodotto. 18431500
Marca: R&DSystems™ B23192
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Amphotericin B is used to prevent contamination in cell culture at a concentration of 0.25-2.5 μg/mL (use 1-10 mL/L).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage -5 to -20 °C, protected from light
Da utilizzare con (applicazione) Cell Culture
Purity or Quality Grade 0.2 μm filtered
Quantità 20 mL