Learn More
Greiner Bio-One AMPLIseal™ RT-PCR Adhesive Sealer
For use in RT-PCR. Greiner Bio-One AMPLIseal™ RT-PCR Adhesive Sealer is a transparent film with minimal autofluorescence.
Marca:  Greiner Bio-One 676040
Codice prodotto. 10115423
  • 15720.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 31-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic
  • Self-adhesive
  • Acrylate adhesive provides reliable sealing of microplate
  • Minimum evaporation without influencing PCR reactions or fluorescence measurements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Transparent
Non-sterile
141.3 x 79.4 mm
Microplate Sealer
Polypropylene
100
RT-PCR
Self