Learn More
AMPSO, 0.2M buffer soln., pH 8.5, Thermo Scientific™
47.70€ - 73.50€
Specifica
CAS | 102029-60-7 |
---|---|
Colore | Colorless |
Concentrazione | 0.2 M |
pH | 8.5 |
Forma fisica | Liquid |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15463849
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61238.AE |
100 mL |
47.70€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15473849
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61238.AK |
250 mL |
73.50€
250mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
102029-60-7 | |
0.2 M | |
Liquid | |
249.257 |
Colorless | |
8.5 | |
Odorless |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Keep cold