Learn More
Grant Instruments™ SBB Aqua Plus analogico con coperchio
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
12 l
18 l
26 l
Dimensioni (P x L x A):
215 x 385 x 270 mm
390 x 385 x 270 mm
570 x 385 x 270 mm
570 x 385 x 300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Adjustable energy regulator provides steady boiling
- Constant level device maintains liquid level
- Fixed thermal cut-out - independent safety feature
- Simple, intuitive controls - quick and easy to set temperature
- Robust and reliable design to withstand everyday wear and tear
- Choice of sizes to suit individual applications
- Non-drip polycarbonate lid included as standard
- 3 year warranty
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 18 l |
| Gamma di temperatura | 100 °C |
| Capacità di riscaldamento | 2000 w (230V), 1350 w (120V) |
| Warranty | 3 anni |
| Dimensioni (P x L x A) | 570 x 385 x 270 mm |
| Tensione | 230 V |