Learn More
Abeba™ Anatom 2268 Shoes
Resperation absorbing special lining with silver ions. Steel toe-cap.
Marca:  Abeba™ 2268/44
Codice prodotto. 15648067
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Smooth leather
  • Black
  • Steel toe cap
  • Shock absorbant PU midsole
  • Metalfree penetration resistance
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3580)
  • Sanitized treated
  • Antistatic
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with lacing
  • Reflective material
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Leather
Slip-resistant
2268
Black
44
Polyurethane
Steel