Learn More
Abeba™ Anatom 32120 Shoes
Resperation absorbing special lining with silver ions. Steel toe-cap.
Marca:  Abeba™ 32120/37
92.95 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15455764
  • 112.00€ / 1 paio
Spedizione stimata: 23-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
  • Microfiber
  • White
  • Steel toe cap
  • Shock absorbant PU midsole
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3582)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap non-foldable, adjustable
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area adjustable, with elastic band
  • velcro fastening
  • suitable for heel and foot lift
  • Suitable for hygienically demanding areas
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
Microfiber
Slip-resistant
32120
White
37
Polyurethane
Steel