Learn More
ABEBA™ Anatom Black/Red Safety Shoes S3
Robust, durable, black/red water and tear resistant Cordura, slip resistant PU2D outsole, steel toe cap, textile antipuncture
Marca:  ABEBA™ 2238/44
Codice prodotto. 17141135
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Comfort, robustness, durability
  • Comply to EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
  • Slip resistant PU double density outsole
  • Black/red water and tear resistant Cordura
  • Steel toe cap (200 J)
  • Textile antipuncture midsole
  • Scratch-resistant coated fabric in toe and heel area
  • Breathable and antibacterial lining with silver ions
  • Removable active comfort insole
Specifica
Specifica
EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
Cordura
Steel
Low-cut
S3 SRC
Black, Red
44
Men's