Learn More
Andwin Scientific Lazy L-shaped Spreader
L–shaped for a smooth and even sample distribution.
Marca:  Andwin Scientific 14201-00
Codice prodotto. 11765249
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Polystyrene spreader
  • Durable disposable and non–breakable
  • Shape reduces the likelihood of the spreader digging into the agar
  • Pre–sterilized
  • Blue
Specifica
Specifica
Blu
Polistirene
Sterile
Not Autoclavable
L-Shape
Cell Spreader
Allows for a smooth and even sample distribution, reducing the likelihood of the spreader digging into the agar