Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Angled Two-Neck Round-Bottom Flask
Distillation flasks with angled side neck (20°)
Marca:  Lenz Laborglasintrumente™ 03214270
Codice prodotto. 10284571
  • 74.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Distillation flasks acc. to DIN 12394 and in addition to DIN standard
  • With NS
  • With angled side neck (20°)
  • With inscription label
  • Material: DURAN™
Specifica
Specifica
Center neck - NS 29/32, Side Neck - NS 19/26
Borosilicate Glass (3.3)
131 mm
1000 mL
1