Learn More
Fisherbrand™ Animal Ear Punch
These instruments are available in multiple designs, including thumb-style, plier-style, or scissor-style punches.
46.20€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certifications | ISO, cGMP |
Colore | Silver |
Struttura | Surgical grade stainless steel |
Da utilizzare con (applicazione) | Animal Ear |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16543062
|
Fisherbrand™
|
2 mm | Plier-Style |
46.20€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Fisherbrand™ Animal Ear Punches are made from corrosion-resistant ASTM (899-94) Series 400 stainless steel. These instruments are available in multiple designs, including thumb-style, plier-style, or scissor-style punches. Both the plier-style and scissor-style punches feature a longer handle for improved grip and handling.
- Surgical grade stainless steel
- Passivated
- Compatible with Gamma/ETO/Autoclavable sterilization methods
Certifications
ISO 9001-02, GMP, cGMP
Specifica
Autoclavable | |
Silver | |
Animal Ear | |
Premium | |
Gamma/ETO/Autoclave | |
10.8 cm |
ISO, cGMP | |
Surgical grade stainless steel | |
Lab Punch | |
Stainless Steel | |
4.25 in. | |
0.04 in. |