Learn More
Laboratoires Anios™ Aniospray Quick Spray Surface Disinfectant
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
5 L
Quantità:
12/Cs.
4/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 4
Descrizione
- Ethanol-based composition
- Broad activity spectrum
- Leaves no trace when drying
- Pleasant fragrance
- Aldehyde free, without coloring
- Rapid action disinfection of surfaces and previously cleaned, non-immersible medical devices resistant to alcohol (stethoscopes, pressure sensors, blood sugar testers, etc.)
- Active against bacteria, mycobacteria, yeasts, molds, viruses
Specifica
Specifica
| Product Type | Rapid Disinfectant |
| Certificazione/Conformità | Bacteria: EN 13727, EN 1276, EN 13697, MRB according to EN 13697Mycobacteria: EN 14348, EN 14563Yeasts/Molds: EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 14562 : Tricophyton mentagrophytesViruses: Adenovirus, HIV-1, PRV (surrogate of HBV), BVDV (surrogate of HCV), Vaccinia virus Herpes-virus, Coronavirus, Rotavirus, Infl uenza virus A (H N ), Feline Calicivirus, Norovirus MNV according to EN 14476 |
| Composizione | Hydroalcoholic solution (ethanol 55%), quaternary ammonium propionate,fragrance. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Rapid disinfection of non-immersible medical devices resistant to alcohol. |
| Quantità | 12/Cs. |
| Volume (sistema metrico) | 1 L |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- ANIOSPRAY QUICK
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P403-Conservare in luogo ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL, DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE