Learn More
Aniracetam, MedChemExpress
Codice prodotto. 16417017
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 16417017
Marca: Medchem Express HY10932
MedChemExpress Aniracetam(Ro 13-5057) is a nootropics and neuroprotective drug, which is selectively modulates the AMPA receptor and nAChR.
Aniracetam(Ro 13-5057) is a nootropics and neuroprotective drug, which is selectively modulates the AMPA receptor and nAChR.
Specifica
Materiale o nome chimico Aniracetam
CAS 72432-10-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H13NO3
Quantità 5 g
Sinonimo Ro 13-5057
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (456.12 mM) ∣H2O : 0.33 mg/mL (1.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCCC1=O)C2=CC=C(OC)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 219.24
Peso formulazione 219.24
Percent Purity 99.89%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.