missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anisole, SPEX CertiPrep™

Codice prodotto. 11974884 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Imballaggio:
2mL amber prescored glass ampule
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.

Includes

Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet

ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material

Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation

AnalyteCAS No.Concentration
Anisole100-66-31000μg/mL

Certifications

Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA Complaint

Specifica

Materiale o nome chimico Anisole
CAS 100-66-3, 67-56-1
Imballaggio 2mL amber prescored glass ampule
CAS min. % 0.1, 99.9
Quantità 1 mL
CAS max % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Formula molecolare C7H8O
InChI Key RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC=C1
IUPAC Name anisole
Molecular Weight (g/mol) 108.14
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
Solvente o matrice Methanol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Anisole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: methanol

Product intended for laboratory use only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato