Learn More
Fisherbrand™ Blocco in alluminio anodizzato
Codice prodotto. p-8008316
Click to view available options
Capacità:
12 provette da 15 ml
20 provette da 10 mm
20 x 12 mm Tubes
24 provette da 0.5 ml
24 provette da 2.0 ml
24 x 1.5 mL Tubes
35 x 6 mm Tubes
48 x 0.2 mL Tubes
5 provette da 50 ml
6 x 20 mm Tubes
6 x 25 mm Tubes
96-well PCR Plate
N/A, Solid for Machining
Provette da 12 x 16 mm
Provette da 20 x 13 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11471977
Marca: Fisherbrand™ D1105
Edge
Useful for a variety of applications in molecular biology, histology, clinical, environmental and industrial settings. Fisherbrand™ Anodized Aluminum Blocks are for use with Fisherbrand Digital Block Heaters.
  • Excellent heat transfer
  • Anodized to resist thermal shock
  • Available to fit a range of test tube counts and sizes
Specifica
Descrizione Holds 24 x 0.5mL Tubes
Da utilizzare con (apparecchiatura) Test Tubes
Capacità 24 provette da 0.5 ml
Materiale Alluminio anodizzato
Tipo Blocco in alluminio anodizzato