Learn More
Ansell TouchNTuff™ 73-500 Sterile Neoprene Cleanroom Gloves
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Thin, sterile neoprene gloves offer added tactile sensitivity and provides chemical splash resistance against a broad range of chemicals. Compatible with Class 100/ ISO 5 cleanroom environments.
975.00€
Specifica
Certificazione/Conformità AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
AQL 0.65
Colore Cream
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15690914
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell
73500055
5.5
975.00€
200 paia
Spedizione stimata: 16-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15600924
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
73500060
6
975.00€
200 paia
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15610924
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell
73500065
6.5
975.00€
200 paia
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15620924
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell
73500070
7
975.00€
200 paia
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15630924
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell
73500075
7.5
975.00€
200 paia
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15640924
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell
73500080
8
975.00€
200 paia
Spedizione stimata: 22-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15650924
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell
73500085
8.5
975.00€
200 paia
Spedizione stimata: 22-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15660924
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell
73500090
9
975.00€
200 paia
Spedizione stimata: 15-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Sensitive neoprene
  • Ideal for double donning and dry applications
  • Not made of natural rubber latex or accelerators
  • Increased sensitivity due to the polymer thickness
  • Anatomic hand specific design for comfort and fit
  • Chemical splash resistance
  • Long rolled beaded cuff
  • Gamma irradiation sterilization
  • Smooth grip, powder free
  • Applications include:
    • Blending of liquids
    • Analytical testing/ measurements
    • Blistering operations
    • Pelletizing and pressing drugs
    • Organic and other material synthesis
Specifica
Specifica
AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485
Class 100 (ISO 5)
Cream
6.6 mil
Specific
Neoprene
0.15 mm
Sterile
0.16 mm
TouchNTuff™ 73-500
12 in.
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010
0.65
No Texture
0.16 mm
5.9 mil
Powder Free
6.6 mil
ISO 9001:2015
17 MPa
30.5 cm
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ansell TouchNTuff™ 73-500 Sterile Neoprene Cleanroom Gloves