Learn More
Ansell AccuTech™ 91-225 Sterile Latex Gloves
420.82 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21788" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21788" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Descrizione
- Sterilizzati mediante irraggiamento gamma e resistenti alla perforazione
- Il lattice conferisce maggiore flessibilità, elasticità e sensibilità tattile
- Il ridotto contenuto di proteine riduce al minimo il rischio di allergie di tipo I
- Colore naturale
- Lunghezza: 11.8 poll. (300 mm)
- Confezionamento: 200/scatola.
- Per operazioni complicate
Certificato di conformità (COC) disponibile.
Utilizzi:
produzione farmaci, produzione dispositivi medici e biotecnologie.
Certifications
510K approvato per uso medico
Specifica
Certificazione/Conformità | 21 CFR 820 Quality System Regulations, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160 |
Certifications/Compliance (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
AQL | 1 |
Colore | Natural |
Finitura esterna | Partially Textured |
Finger Thickness (English) | 9.1 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.23 mm |
Materiale | Latex |
Palm Thickness (English) | 9.1 mil |