missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Hyflex™ 11-537 Palm/Finger Dipped Light Duty Gloves, INTERCEPT™ and GRIP™ Technology
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- INTERCEPT technology offers cut protection
- ANSELL GRIP Technology to work in oily or wet conditions
- ZONZ™ Comfort Fit Technology for breathability and ergonomic movement
- 3/4 dipped coating and FORTIX™ Technology formulation for abrasion resistance and grip
- Silicone free nitrile coating material
- Dirt masking palm for longer wear times
- Knit wrist cuff style
Specifica
Specifica
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifications/Compliance (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II |
| Struttura | Knit |
| Coating Material | Nitrile |
| Colore | Gray, Black |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | HPPE, Fiberglass, Spandex, Nylon, Foam Nitrile |
| Product Type | Cut-resistant Gloves |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto