Learn More
Ansell Guanti leggeri e resistenti al taglio HyFlex™
Click to view available options
Size:
6
8
9
10
11
Descrizione
- Barehand-like dexterity for high tactility
- First-to-market glove to provide ANSI™ Cut Level 2 in an 18 gauge style
- Dyneema™ Diamond Technology provides high cut-to-dexterity ratio for safety with comfort
- Soft, sheer fiber breathes to keep hands cool and dry
- D3 pinky matches natural contours of hand
- Thin polyurethane coating
- Coating enables high tactility
- High abrasion resistance extends glove life
Compliance
Anti-taglio ANSI™ di livello 2.
Specifica
Specifica
ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
Certifications/Compliance (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II |
Struttura | Knit |
Coating Material | Poliuretano |
Colore | Blu |
Cut Resistance Rating | EN388 livello 3 |
Product Type | Cut-resistant Gloves |
Size | 8 |
EN388 Standard | EN 388:3X31B, EN 388:3331 |
Da utilizzare con (applicazione) | Assemblaggio finale, manipolazione e assemblaggio di pezzi taglienti piccoli e ultrasottili, assemblaggio di manufatti stampati a iniezione, lavorazione di leghe di metallo speciali |